Imprimer
Hexyle hydroxy-4 benzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0213-25G H0213-500G H0213-100G
TCIAH0213-25GEA 56.1 EUR
TCIAH0213-25G TCIAH0213-500G TCIAH0213-100G
Hexyle hydroxy-4 benzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Hexyle hydroxy-4 benzoate
Formule: C₁₃H₁₈O₃
Point d'ébullition: 171°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016480
Numéro CAS: 1083-27-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ef77c88501c20fbe7ce12f7e99119fea7186635&vid=6ef77c88501c20fbe7ce12f7e99119fea7186635&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency