Isopropyle 4-hydroxy benzoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Isopropylparaben, Isopropyl parahydroxybenzoate, Isopropyl p-Hydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl Paraben, Isopropyl 4-Hydroxybenzoate
H0494-25G
H0494-500G
H0494-100G
TCIAH0494-25GEA
20.9
EUR
TCIAH0494-25G
TCIAH0494-500G
TCIAH0494-100G
Isopropyle 4-hydroxy benzoate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Isopropyle 4-hydroxy benzoate
Formule:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.2 g/mol Point d'ébullition: 160°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016468 Numéro CAS: 4191-73-5 EINECS: 224-069-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White powder to flake |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 84.0 to 87.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |