Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0545-1G F0545-25G F0545-5G
TCIAF0545-1GEA 19.8 EUR
TCIAF0545-1G TCIAF0545-25G TCIAF0545-5G
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
MW: 192.11 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00061314
Numéro CAS: 67515-60-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=165c6153d69509b218d1a659fb055ad644d80791&vid=165c6153d69509b218d1a659fb055ad644d80791&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %