Imprimer
4,5-Diméthylthiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2142-25G D2142-5G
TCIAD2142-25GEA 68.2 EUR
TCIAD2142-25G TCIAD2142-5G
4,5-Diméthylthiazole ≥98.0% (par GC)
4,5-Diméthylthiazole
Formule: C₅H₇NS
Point d'ébullition: 159°C
Densité: 1,0828 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00005336
Numéro CAS: 3581-91-7
EINECS: 222-703-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12c4ec9183944c20d610dd5fe01b1407a7c1cb36&vid=12c4ec9183944c20d610dd5fe01b1407a7c1cb36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %