Imprimer
Thiophène-3-carbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
T0864-25G T0864-5G
TCIAT0864-25GEA 168 EUR
TCIAT0864-25G TCIAT0864-5G
Thiophène-3-carbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Thiophène-3-carbaldéhyde
Formule: C₅H₄OS
MW: 112.15 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point de fusion: -30
Point d'éclair: 75°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005466
Numéro CAS: 498-62-4
EINECS: 207-865-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d5af50a4cede02aed74f1a657ea0f6d3a0d8d47&vid=3d5af50a4cede02aed74f1a657ea0f6d3a0d8d47&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %