Imprimer
m-Toluate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: m-Toluic acid methyl ester, Methyl 3-methylbenzoate, 3-Toluic acid methyl ester, Methyl-3-methylbenzoate, 3-Methylbenzoic acid methyl ester
T1258-25ML T1258-500ML
TCIAT1258-25MLEA 26.4 EUR
TCIAT1258-25ML TCIAT1258-500ML
m-Toluate de méthyle ≥98.0% (par GC)
m-Toluate de méthyle
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18
Point d'ébullition: 115°C
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00008436
Numéro CAS: 99-36-5
EINECS: 202-753-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f45e2650910b66ab9c0db5d6d946bd9a7e1feb0&vid=5f45e2650910b66ab9c0db5d6d946bd9a7e1feb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %