Imprimer
Acide ursodesoxycholique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
U0030-25G U0030-5G
TCIAU0030-25GEA 168 EUR
TCIAU0030-25G TCIAU0030-5G
Acide ursodesoxycholique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide ursodesoxycholique
Formule: C₂₄H₄₀O₄
MW: 392.58 g/mol
Point d'ébullition: 547
Point de fusion: 205
Numéro MDL: MFCD00003680
Numéro CAS: 128-13-2
EINECS: 204-879-3
Merck Index: 14,09889
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1571318212d73f19547c9fd788b5df8ed0807c7e&vid=1571318212d73f19547c9fd788b5df8ed0807c7e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (after drying)
Melting point 200.0 to 205.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D + 59.0 to + 62.0 deg (C=4, EtOH)
Solubility in EtOH almost transparency