Imprimer
Acide chenodesoxycholique ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3α,7α-Dihydroxycholanic acid, 7α-Hydroxylithocholic acid, 7alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α-Dihydroxycholan-24-oic acid, Chenodiol, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid
C0750-25G C0750-5G
TCIAC0750-25GEA 115 EUR
TCIAC0750-25G TCIAC0750-5G
Acide chenodesoxycholique ≥97.0% (par GC)
Acide chenodesoxycholique
Formule: C₂₄H₄₀O₄
MW: 392.58 g/mol
Point de fusion: 119°C
Densité: 1.162
Numéro MDL: MFCD00064142
Numéro CAS: 474-25-9
EINECS: 207-481-8
Merck Index: 14,02054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce233d03d6ff17e577fef05b991f0f8ebe09d8d6&vid=ce233d03d6ff17e577fef05b991f0f8ebe09d8d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +13.0 deg (C=2, EtOH)
Solubility in Methanol almost transparency