Sodium désoxycholate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
C0316-25G
C0316-100G
TCIAC0316-25GEA
70.4
EUR
TCIAC0316-25G
TCIAC0316-100G
Sodium désoxycholate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium désoxycholate
Formule:
C₂₄H₃₉NaO₄ MW: 414.56 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064139 Numéro CAS: 302-95-4 EINECS: 206-132-7 Merck Index: 14,02899 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Specific rotation [a]20/D | +40.0 to +44.0 deg (C=2, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |
Water | max. 5.0 % |