Imprimer
Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholane-24-oïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 12α-Hydroxylithocholic acid, (R)-4-((3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-Dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, DCA, 12alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,12α-Dihydroxycholan-24-oic acid, 3α,12α-Dihydroxycholanic acid
C0315-25G C0315-100G
TCIAC0315-25GEA 51.7 EUR
TCIAC0315-25G TCIAC0315-100G
Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholane-24-oïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3α,12α-dihydroxy-5β-cholane-24-oïque
Formule: C₂₄H₄₀O₄
MW: 392.58 g/mol
Point d'ébullition: 504
Point de fusion: 190
Numéro MDL: MFCD00003673
Numéro CAS: 83-44-3
EINECS: 201-478-5
Merck Index: 14,02899
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fca18861cfbd70b5666ca9c54646edf11d8f8d0d&vid=fca18861cfbd70b5666ca9c54646edf11d8f8d0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 178.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +54.0 to +58.0 deg (C=1, EtOH)