Imprimer
3,5-Diméthyl-4-iodoisoxazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I0727-1G I0727-5G
TCIAI0727-1GEA 31.9 EUR
TCIAI0727-1G TCIAI0727-5G
3,5-Diméthyl-4-iodoisoxazole ≥98.0% (par GC)
3,5-Diméthyl-4-iodoisoxazole
Formule: C₅H₆INO
MW: 223.01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173743
Numéro CAS: 10557-85-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6048d2baec992bea644523236428b0ac539ba0e6&vid=6048d2baec992bea644523236428b0ac539ba0e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C