Imprimer
3,5-Dichlorosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde
D1170-25G D1170-5G
TCIAD1170-25GEA 86.9 EUR
TCIAD1170-25G TCIAD1170-5G
3,5-Dichlorosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,5-Dichlorosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 723 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 92 °C
Numéro MDL: MFCD00003320
Numéro CAS: 90-60-8
EINECS: 202-005-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d954b3cbbab20c71a45d9f65b00e5c5e582eafe&vid=6d954b3cbbab20c71a45d9f65b00e5c5e582eafe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C