Pyrrole-2-carbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde, Pyrrole-2-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-2-carbaldehyde, Pyrrole-2-carbaldehyde
P1246-25G
P1246-5G
TCIAP1246-25GEA
81.4
EUR
TCIAP1246-25G
TCIAP1246-5G
Pyrrole-2-carbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Pyrrole-2-carbaldéhyde
Formule:
C₅H₅NO MW: 95.1 g/mol Point d'ébullition: 219°C |
Numéro MDL:
MFCD00005217 Numéro CAS: 1003-29-8 EINECS: 213-705-5 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 44.0 to 48.0 deg-C |