Imprimer
1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol hemihydraté ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol Hemihydrate, Chlorbutanol hemihydrate, Chlorobutanol hemihydrate, Chlorobutanol hydrous
T0386-25G T0386-500G
TCIAT0386-25GEA 17.6 EUR
TCIAT0386-25G TCIAT0386-500G
1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol hemihydraté ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol hemihydraté
Formule: C₈H₁₆Cl₆O₃
MW: 372.93 g/mol
Point d'ébullition: 167
Point de fusion: 78°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179352
Numéro CAS: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6
Merck Index: 14,02129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=899339f9f949b57f2cabce02d622667a8f97dce7&vid=899339f9f949b57f2cabce02d622667a8f97dce7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in EtOH almost transparency
Water 4.0 to 6.0 %