Imprimer
6-Fluoro-m-anisaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-3-anisaldehyde
F0383-25G F0383-5G
TCIAF0383-25GEA 490 EUR
TCIAF0383-25G TCIAF0383-5G
6-Fluoro-m-anisaldéhyde ≥95.0% (par GC)
6-Fluoro-m-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070795
Numéro CAS: 105728-90-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2949d240a452af5a40cd2d468fdd32bc10808382&vid=2949d240a452af5a40cd2d468fdd32bc10808382&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %