Imprimer
2-Bromo-5-fluorobenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2353-25G B2353-5G
TCIAB2353-25GEA 150 EUR
TCIAB2353-25G TCIAB2353-5G
2-Bromo-5-fluorobenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
2-Bromo-5-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrFO
Numéro MDL: MFCD00142872
Numéro CAS: 94569-84-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b55991607aebee2b41b2e17844b100db439b2f83&vid=b55991607aebee2b41b2e17844b100db439b2f83&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity