Imprimer
2-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B3179-1G B3179-5G
TCIAB3179-1GEA 52.8 EUR
TCIAB3179-1G TCIAB3179-5G
2-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrF₃N
Point d'ébullition: 69°C
Numéro MDL: MFCD00153084
Numéro CAS: 175205-82-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8a52ac26f6c86d81a5e974a46d16d012337ff1e&vid=e8a52ac26f6c86d81a5e974a46d16d012337ff1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C