Imprimer
2-Amino-5-bromopyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromopyrimidin-2-ylamine, 5-Bromopyrimidin-2-amine
A1920-25G A1920-5G
TCIAA1920-25GEA 242 EUR
TCIAA1920-25G TCIAA1920-5G
2-Amino-5-bromopyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-bromopyrimidine
Formule: C₄H₄BrN₃
MW: 174 g/mol
Point de fusion: 244°C
Numéro MDL: MFCD00012341
Numéro CAS: 7752-82-1
ONU: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceb288d61fab61e4013c7f47269e22158019e2ff&vid=ceb288d61fab61e4013c7f47269e22158019e2ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Pyridine almost transparency