Imprimer
2,7-Dibromonaphtalène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3624-25G D3624-5G
TCIAD3624-25GEA 424 EUR
TCIAD3624-25G TCIAD3624-5G
2,7-Dibromonaphtalène ≥98.0% (par GC)
2,7-Dibromonaphtalène
Formule: C₁₀H₆Br₂
Numéro MDL: MFCD00238580
Numéro CAS: 58556-75-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff664458b358430385b0b604beddc4a427df2f61&vid=ff664458b358430385b0b604beddc4a427df2f61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C