2,6-Dihydroxybenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Methyl 2,6-dihydroxybenzoate, 2,6-Dihydroxybenzoic acid methyll ester, gamma-Resorcylic acid methyll ester
D1461-25G
D1461-5G
TCIAD1461-25GEA
251
EUR
TCIAD1461-25G
TCIAD1461-5G
2,6-Dihydroxybenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,6-Dihydroxybenzoate de méthyle
Formule:
C₈H₈O₄ MW: 168.15 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00059619 Numéro CAS: 2150-45-0 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 68.0 to 72.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |