Imprimer
2,4-Diméthylthiazole ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1220-25ML D1220-5ML
TCIAD1220-25MLEA 88 EUR
TCIAD1220-25ML TCIAD1220-5ML
2,4-Diméthylthiazole ≥99.0% (par GC)
2,4-Diméthylthiazole
Formule: C₅H₇NS
Point d'ébullition: 144 °C (1013 hPa)
Densité: 1,0601 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 43°C
Numéro MDL: MFCD00014509
Numéro CAS: 541-58-2
EINECS: 208-786-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=942538c4618415ca00364078e36134ae24493e54&vid=942538c4618415ca00364078e36134ae24493e54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %