Imprimer
6-Méthyluracile ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 4-Methyluracil, 6-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
M0454-25G M0454-500G
TCIAM0454-25GEA 178 EUR
TCIAM0454-25G TCIAM0454-500G
6-Méthyluracile ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Méthyluracile
Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126.11 g/mol
Point d'ébullition: 358
Point de fusion: 117
Numéro MDL: MFCD00006028
Numéro CAS: 626-48-2
EINECS: 210-949-4
Merck Index: 14,06133
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=618efc097c474eda543b6782875a1a42cf3359ad&vid=618efc097c474eda543b6782875a1a42cf3359ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency