Imprimer
5-Nitrouracile ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Nitrouracil, 5-Nitropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 2,4-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
N0281-25G N0281-5G
TCIAN0281-25GEA 37.4 EUR
TCIAN0281-25G TCIAN0281-5G
5-Nitrouracile ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Nitrouracile
Formule: C₄H₃N₃O₄
MW: 157.09 g/mol
Point de fusion: 285°C
Numéro MDL: MFCD00006021
Numéro CAS: 611-08-5
EINECS: 210-250-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0642a5bd0622bc1582cb0ce9eab4768be640615f&vid=0642a5bd0622bc1582cb0ce9eab4768be640615f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency