Imprimer
5-(Trifluorométhyl)uracile ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Trifluorothymine, 5-(Trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
T1622-1G T1622-5G
TCIAT1622-1GEA 55 EUR
TCIAT1622-1G TCIAT1622-5G
5-(Trifluorométhyl)uracile ≥97.0% (par HPLC)
5-(Trifluorométhyl)uracile
Formule: C₅H₃F₃N₂O₂
MW: 180.09 g/mol
Point d'ébullition: 350
Numéro MDL: MFCD00006024
Numéro CAS: 54-20-6
EINECS: 200-197-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8414661b6c23d6df374b9b2e29e78288afe9b8c3&vid=8414661b6c23d6df374b9b2e29e78288afe9b8c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 102.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity