2,4-Dibromothiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2,4-dibromo-1,3-thiazole
D3667-1G
D3667-25G
D3667-5G
TCIAD3667-1GEA
17.6
EUR
TCIAD3667-1G
TCIAD3667-25G
TCIAD3667-5G
2,4-Dibromothiazole ≥98.0% (par GC)
2,4-Dibromothiazole
Formule:
C₃HBr₂NS MW: 242.92 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD01318994 Numéro CAS: 4175-77-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 80.0 to 84.0 deg-C |