Imprimer
2,3-Diméthylfuranne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2865-1G D2865-5G
TCIAD2865-1GEA 55 EUR
TCIAD2865-1G TCIAD2865-5G
2,3-Diméthylfuranne ≥98.0% (par GC)
2,3-Diméthylfuranne
Formule: C₆H₈O
Point d'ébullition: 92 - 94 °C (1013 hPa)
Densité: 0,9285 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –1°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153893
Numéro CAS: 14920-89-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=331965e309c1bd7e05e25087512d0395fd4b79ea&vid=331965e309c1bd7e05e25087512d0395fd4b79ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %