Imprimer
(±)-Alcool tétrahydrofurfurylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (±)-Tetrahydro-2-furfuryl alcohol, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, (±)-Tetrahydro-2-furyl methanol, (±)-THFA
T0106-500ML T0106-25ML
TCIAT0106-500MLEA 31.9 EUR
TCIAT0106-500ML TCIAT0106-25ML
(±)-Alcool tétrahydrofurfurylique ≥98.0% (par GC)
(±)-Alcool tétrahydrofurfurylique
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Point d'ébullition: 176°C
Point d'éclair: 75°C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005372
Numéro CAS: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 14,09213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48f4c72bd2f5bbe843aad21a38f19c6943d52742&vid=48f4c72bd2f5bbe843aad21a38f19c6943d52742&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %