Imprimer
2-(Aminométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Pyridylmethylamine, 2-Picolylamine, Pyridin-2-ylmethanamine, (2-Pyridyl)methylamine, 2-Picolamine
A1161-25G A1161-250G
TCIAA1161-25GEA 36.3 EUR
TCIAA1161-25G TCIAA1161-250G
2-(Aminométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Aminométhyl)pyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108.14 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Point de fusion: 81
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00006360
Numéro CAS: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5
ONU: 2735
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83e48d082b3f1e11e6e342907734e48cd6e0747c&vid=83e48d082b3f1e11e6e342907734e48cd6e0747c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %