Imprimer
Chlorure de naphtalène-1-sulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Naphthalenesulphonyl chloride, Naphthalene-1-sulphonyl chloride
N0017-25G N0017-500G
TCIAN0017-25GEA 82.5 EUR
TCIAN0017-25G TCIAN0017-500G
Chlorure de naphtalène-1-sulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de naphtalène-1-sulfonyle
Formule: C₁₀H₇ClO₂S
MW: 226.68 g/mol
Point d'ébullition: 194
Point de fusion: 67
Numéro MDL: MFCD00003984
Numéro CAS: 85-46-1
EINECS: 201-609-6
ONU: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4122a3a33fb070045a1a8a9f3c916d2046fc8ad3&vid=4122a3a33fb070045a1a8a9f3c916d2046fc8ad3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C