1-Méthylbenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
M2173-25G
M2173-5G
TCIAM2173-25GEA
208
EUR
TCIAM2173-25G
TCIAM2173-5G
1-Méthylbenzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Méthylbenzimidazole
Formule:
C₈H₈N₂ Point d'ébullition: 154°C Point de fusion: 59…62 °C Densité: 1,11 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00192275 Numéro CAS: 1632-83-3 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 58.0 to 64.0 deg-C |