Imprimer
4,4'-Diméthoxybenzhydrol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2141-25G D2141-5G
TCIAD2141-25GEA 93.5 EUR
TCIAD2141-25G TCIAD2141-5G
4,4'-Diméthoxybenzhydrol ≥98.0% (par GC)
4,4'-Diméthoxybenzhydrol
Formule: C₁₅H₁₆O₃
Point d'ébullition: 362 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…70 °C
Numéro MDL: MFCD00008410
Numéro CAS: 728-87-0
EINECS: 211-975-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=782286d57037a4654cae694c879ec561dae46435&vid=782286d57037a4654cae694c879ec561dae46435&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency