Imprimer
Hexafluorophosphate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1098-25G H1098-5G
TCIAH1098-25GEA 187 EUR
TCIAH1098-25G TCIAH1098-5G
Hexafluorophosphate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Hexafluorophosphate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₀H₁₉F₆N₂P
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD03093296
Numéro CAS: 304680-35-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=988b2fcaf1eda044e159a803d159abf969fc3522&vid=988b2fcaf1eda044e159a803d159abf969fc3522&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %