Imprimer
4,4'-Difluorobenzophénone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
D1797-25G D1797-500G D1797-100G
TCIAD1797-25GEA 22 EUR
TCIAD1797-25G TCIAD1797-500G TCIAD1797-100G
4,4'-Difluorobenzophénone ≥99.0% (par GC)
4,4'-Difluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈F₂O
Point d'ébullition: 170 - 172 °C (10 -rr)
Point de fusion: 140…141 °C
Densité: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000353
Numéro CAS: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a289d5230f554dfb16215bf76480614f073d2af&vid=7a289d5230f554dfb16215bf76480614f073d2af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency