Imprimer
2-(3-Fluorophényl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0776-1G F0776-5G
TCIAF0776-1GEA 22 EUR
TCIAF0776-1G TCIAF0776-5G
2-(3-Fluorophényl)ethanol ≥98.0% (par GC)
2-(3-Fluorophényl)ethanol
Formule: C₈H₉FO
MW: 140.16 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Densité: 1.12
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00045998
Numéro CAS: 52059-53-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98b5455b273c94f0ed44c7f00a403a152fd997a2&vid=98b5455b273c94f0ed44c7f00a403a152fd997a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %