Imprimer
2-(2-Fluorophényl)ethanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0778-25G F0778-5G
TCIAF0778-25GEA 113 EUR
TCIAF0778-25G TCIAF0778-5G
2-(2-Fluorophényl)ethanol ≥95.0% (par GC)
2-(2-Fluorophényl)ethanol
Formule: C₈H₉FO
Point d'ébullition: 137°C
Densité: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00002887
Numéro CAS: 50919-06-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35ba864cc2c6321bb724a8873e128b34da45bf42&vid=35ba864cc2c6321bb724a8873e128b34da45bf42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %