Imprimer
2'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0662-1G F0662-5G
TCIAF0662-1GEA 20.9 EUR
TCIAF0662-1G TCIAF0662-5G
2'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
2'-Fluoro-4-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168.17
Point d'ébullition: 243
Numéro MDL: MFCD00042290
Numéro CAS: 74457-86-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=526e51ccbbd0e9f1f999daa2e22ba02df40626b6&vid=526e51ccbbd0e9f1f999daa2e22ba02df40626b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C