α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzotrifluoride, p-(Trifluoromethyl)benzonitrile
C1005-25G
C1005-5G
TCIAC1005-25GEA
55
EUR
TCIAC1005-25G
TCIAC1005-5G
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
α,α,α-Trifluoro-p-toluonitrile
Formule:
C₈H₄F₃N Point d'ébullition: 81°C Point de fusion: 35…38 °C Densité: 1,2784 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: (closed cup) |
Numéro MDL:
MFCD00001826 Numéro CAS: 455-18-5 EINECS: 207-239-1 ONU: 3439 ADR: 6.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |