Imprimer
3-Chloro-N-méthylaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Methyl-3-chloroaniline
C1891-25G C1891-5G
TCIAC1891-25GEA 354 EUR
TCIAC1891-25G TCIAC1891-5G
3-Chloro-N-méthylaniline ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chloro-N-méthylaniline
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141.6 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Densité: 1.174
Numéro MDL: MFCD00052014
Numéro CAS: 7006-52-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3b583a963a788cb08e7e30d4b25b117624eca68&vid=b3b583a963a788cb08e7e30d4b25b117624eca68&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %