Imprimer
4-Chloro-m-phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,3-diamine, 4-Chloro-1,3-diaminobenzene, 4-Chloro-1,3-phenylenediamine
C0710-25G C0710-5G
TCIAC0710-25GEA 184 EUR
TCIAC0710-25G TCIAC0710-5G
4-Chloro-m-phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-m-phénylènediamine
Formule: C₆H₇ClN₂
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91 °C
Numéro MDL: MFCD00025284
Numéro CAS: 5131-60-2
EINECS: 225-877-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ab183a6ffc66bf2fbec4388b07299642699eabf&vid=9ab183a6ffc66bf2fbec4388b07299642699eabf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 92.0 deg-C