Imprimer
Isocyanate de 4-butylphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B3205-1G B3205-5G
TCIAB3205-1GEA 23.1 EUR
TCIAB3205-1G TCIAB3205-5G
Isocyanate de 4-butylphényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 4-butylphényle
Formule: C₁₁H₁₃NO
MW: 175.23 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Point d'éclair: 108°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013882
Numéro CAS: 69342-47-8
ONU: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9436f273e80b4a3ad5d85d4a9d5321362c0fb1b&vid=c9436f273e80b4a3ad5d85d4a9d5321362c0fb1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %