Imprimer
Tétrafluoroborate de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
B2195-25G B2195-5G B2195-100G
TCIAB2195-25GEA 61.6 EUR
TCIAB2195-25G TCIAB2195-5G TCIAB2195-100G
Tétrafluoroborate de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Tétrafluoroborate de 1-butyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₈H₁₅BF₄N₂
Point d'ébullition: ? 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –71 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 110 °C
Numéro MDL: MFCD03095449
Numéro CAS: 174501-65-6
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d996eee924329e9811b44e65664826eb95094508&vid=d996eee924329e9811b44e65664826eb95094508&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %