Chlorure de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
B2194-100G
B2194-25G
B2194-5G
TCIAB2194-100GEA
163
EUR
TCIAB2194-100G
TCIAB2194-25G
TCIAB2194-5G
Chlorure de 1-butyl-3-méthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de 1-butyl-3-méthylimidazolium
Formule:
C₈H₁₅ClN₂ Point d'ébullition: ? 200 °C (1013 hPa) Point de fusion: ∼60 °C Densité: ~ 1 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: ≥ 110 °C |
Numéro MDL:
MFCD03095425 Numéro CAS: 79917-90-1 EINECS: 460-120-8 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Orange powder to lump |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | very faint turbidity |