Imprimer
Hexafluorophosphate de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Butyl-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
B2474-25G B2474-5G
TCIAB2474-25GEA 294 EUR
TCIAB2474-25G TCIAB2474-5G
Hexafluorophosphate de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium ≥97.0% (par azote total et analyse par titration)
Hexafluorophosphate de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium
Formule: C₉H₁₇F₆N₂P
MW: 298.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD03790877
Numéro CAS: 227617-70-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d512a8ee24d126ef9510edeec0346ac1f2aea1c8&vid=132e54ee66e5108101bfbb590286e3d4701a9c7c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Melting point 36.0 to 42.0 deg-C