Chlorure de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B2473-25G
B2473-5G
TCIAB2473-25GEA
125
EUR
TCIAB2473-25G
TCIAB2473-5G
Chlorure de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium
Formule:
C₉H₁₇ClN₂ |
Numéro MDL:
MFCD03093291 Numéro CAS: 98892-75-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 98.0 to 102.0 deg-C |