Imprimer
4-Butoxyphénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hydroquinone monobutyl ether
B0923-25G B0923-500G
TCIAB0923-25GEA 44 EUR
TCIAB0923-25G TCIAB0923-500G
4-Butoxyphénol ≥97.0% (par GC)
4-Butoxyphénol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00002336
Numéro CAS: 122-94-1
EINECS: 204-583-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7ed1e0a9bae5fcfd9d435d32ac4f4b7f40cbdad&vid=e7ed1e0a9bae5fcfd9d435d32ac4f4b7f40cbdad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 64.0 to 67.0 deg-C