Imprimer
1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene
B3030-25G B3030-5G
TCIAB3030-25GEA 158 EUR
TCIAB3030-25G TCIAB3030-5G
1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzène ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrClI
MW: 317.35 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Numéro MDL: MFCD00079709
Numéro CAS: 31928-47-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df3a8e9dadd560b5acb5c515254c696832351d30&vid=df3a8e9dadd560b5acb5c515254c696832351d30&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %