Chlorure de p-toluidinium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
p-Toluidine hydrochloride, 4-Toluidine HCl, p-Toluidine HCl, 4-Aminotoluene hydrochloride, 4-Methylaniline HCl, 4-Methylaniline hydrochloride, 4-Aminotoluene HCl, 4-Toluidine hydrochloride
T0303-25G
T0303-500G
TCIAT0303-25GEA
18.7
EUR
TCIAT0303-25G
TCIAT0303-500G
Chlorure de p-toluidinium ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Chlorure de p-toluidinium
Formule:
C₇H₁₀ClN MW: 143.62 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00035497 Numéro CAS: 540-23-8 EINECS: 208-740-8 ONU: 2811 ADR: 6.1 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Gray to Red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 241.0 to 245.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |