Imprimer
4,4'-Oxydianiline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
O0088-25G O0088-500G
TCIAO0088-25GEA 17.6 EUR
TCIAO0088-25G TCIAO0088-500G
4,4'-Oxydianiline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Oxydianiline
Formule: C₁₂H₁₂N₂O
Point d'ébullition: 389 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 184 °C
Point d'éclair: 218 °C
Numéro MDL: MFCD00007863
Numéro CAS: 101-80-4
EINECS: 202-977-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2e40e265467e1b142b1e2ed3fd2a325a852ccc4&vid=b2e40e265467e1b142b1e2ed3fd2a325a852ccc4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency