Imprimer
6-Méthoxy-m-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Amino-4-methoxytoluene, 2-Amino-4-methylanisole, 1-Amino-2-methoxy-5-methylbenzene, 5-Methyl-o-anisidine, p-Cresidine, 2-Methoxy-5-methylaniline
M0115-25G M0115-500G
TCIAM0115-25GEA 19.8 EUR
TCIAM0115-25G TCIAM0115-500G
6-Méthoxy-m-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Méthoxy-m-toluidine
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137.18 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Point de fusion: 55.5
Numéro MDL: MFCD00007815
Numéro CAS: 120-71-8
EINECS: 204-419-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48205ce1615e67a46a0378902fd8ede9e9da7ff9&vid=48205ce1615e67a46a0378902fd8ede9e9da7ff9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C