Imprimer
2-(2-Aminophényl)ethanol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2-Aminophenyl)ethyl alcohol, 2-Aminophenethyl alcohol
A2327-25G A2327-5G
TCIAA2327-25GEA 291 EUR
TCIAA2327-25G TCIAA2327-5G
2-(2-Aminophényl)ethanol ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
2-(2-Aminophényl)ethanol
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 148°C
Point de fusion: 89 °C
Densité: 1,045 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00007754
Numéro CAS: 5339-85-5
EINECS: 226-275-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5fef110ca8b46a0c9532d9f8eaede75f26e5e5a&vid=e5fef110ca8b46a0c9532d9f8eaede75f26e5e5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %